Descripción
- El uvex 1 x-craft está diseñado para personas habilidosas y proporciona apoyo en cualquier situación y en cualquier actividad.
- La suela con uvex bionom x y flexzone integrada en la zona del talón garantiza una sujeción y flexibilidad totales.
- Además, el uvex 1 x-craft tiene un siguiente nivel de resistencia a la abrasión, protección y transpirabilidad gracias a la sobrecubierta dinámica, los materiales tecnológicos de la parte superior y la construcción perforada de la lengüeta.
- La entresuela i-PUREnrj planet garantiza un retorno de energía constante con un 15% de contenido en regranulado.
- Ya se trate de sostenibilidad, comodidad, deportividad o innovación, el uvex 1 x-craft simplemente es: el calzado de seguridad del siguiente nivel.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Black, Green |
| Material | Polyurethane |
| Tamaño | 37 |
| Material del dedo del pie | Compuesto |
| Desechables | Reusable |
| Sexo | Unisex |
| Ajuste | Standard Width |
| Sin látex | Sí |
| Waterproof | No |
| EN ISO 20345 | S1 |
| Mostrar más |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?