Learn More
Masterflex™ Llaves de paso con conexiones Luer
Código de producto. 11722683
Click to view available options
Connectors:
Luer
Luer Slip macho
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
Código de producto. 11722683
Marca: Masterflex™ 3060000
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Regule un flujo sin fugas mediante el uso de estas conexiones. Las llaves de paso Cole-Parmer™ con conexiones Luer están disponibles con un Luer Lock macho o un Luer Slip macho.
  • El mango gira 90°
  • Cuerpo de PC y tubo de HDPE
Especificaciones
Tipo Llave de paso
Material Policarbonato, Polietileno de alta densidad (HPDE)
Plug Material Policarbonato y HDPE
Outlet Port Luer Lock macho o Luer Slip macho
Connectors Luer