Learn More
1-Trietilsilil-1-heptino, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7030908
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
15444437 1 g 1 g
15454437 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 15444437
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H31802.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1047660-72-9
Fórmula molecular C13H26Si
Peso molecular (g/mol) 210.436
Número MDL MFCD18800797
Clave InChI KIKRQMVMQSYDCD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-triethylsilyl-1-heptyne, triethyl hept-1-yn-1-yl silane
PubChem CID 99738219
Nombre IUPAC trietil(hept-1-inil)silano
SMILES CCCCCC#C[Si](CC)(CC)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Triethylsilyl-1-heptyne
Temperatura de inflamación >85°C (185°F)
Fórmula lineal CH3(CH2)4C≡CSi(CH2CH3)3
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.43
Porcentaje de pureza 95%