Learn More
Ácido 1-tetradecilborónico, Thermo Scientific™
Código de producto. 11394346
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11394346 1 g 1 g
11304356 5 g 5 g
11314356 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11394346
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L19966.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100888-40-2
Fórmula molecular C14H31BO2
Peso molecular (g/mol) 242.21
Número MDL MFCD00093676
Clave InChI MCUAMUGSKSODIJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-tetradecylboronic acid, boronic acid,b-tetradecyl, tetradecylboranic acid, acmc-20eg95, tetradecaneboronic acid
PubChem CID 3528229
Nombre IUPAC ácido tetradecilborónico
SMILES CCCCCCCCCCCCCCB(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Tetradecylboronic acid
Punto de fusión 72°C to 76°C
Cantidad 1 g
Beilstein 1757986
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.21