Learn More
Biochrom Un adaptador para tubos de prueba
Descripción
- Carga con resorte para tubos de ensayo de 10 a 18 mm de diámetro
Especificaciones
Especificaciones
| Compatibilidad | Disponible en 10 mm, 12 mm, 16 mm |
| Tipo | Adaptador para tubos de prueba |
| Para utilizar con (equipo) | Novaspec, unidades de espectrofotómetro Ultraspec |
| Cantidad | 1/paq. |