Learn More
1-terc-butilo 4-(9-H-fluoren-9-ilmetil) hidrógeno (2S)-piperacina-1,2,4-tricarboxilo, 97 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-tert-Butyl 4-(9-H-fluoren-9-ylmethyl) hydrogen (2S)-piperazine-1, 2, 4-tricarboxyl |
| CAS | 1034574-30-5 |
| % mín. CAS | 97.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Fórmula molecular | C25H28N2O6 |
| Número MDL | MFCD02179101 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | s-1-n-boc-4-n-fmoc-piperazine-2-carboxylic acid, s-1-n-boc-4-n-fmoc-piperazine2-carboxylic acid, s-4-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl-1-tert-butoxycarbonyl piperazine-2-carboxylic acid, s-1-n-boc-4-n-fmoc-2-piperazine carboxylic acid, 1-boc-4-fmoc-piperazine-2-s-carboxylic acid, 2s-1-tert-butoxycarbonyl-4-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl piperazine-2-carboxylic acid, s-1-n-boc-4-n-fmoc-piperazine 2-carboxylic acid, s-piperazine-1,2,4-tricarboxylic acid 1-tert-butyl ester 4-9h-fluoren-9-ylmethyl ester, 1-tert-butyl 4-9-h-fluoren-9-ylmethyl hydrogen 2s-piperazine-1,2,4-tricarboxylate, bestipharma 114-505 |
| Clave InChI | ZVHNNCSUTNWKFC-NRFANRHFSA-N |
| Mostrar más |