Descripción
- Zapato de trabajo O2 moderno, ultraligero y flexible sin puntera de protección
- Los materiales superiores hidrófobos proporcionan una protección fiable contra líquidos y contaminantes, y son fáciles de limpiar
- Lavables hasta 30 °C
- Fabricado con materiales sintéticos, aptos para personas alérgicas al cromo
- Todos los materiales de la suela están libres de silicona, plastificadores y otras sustancias que interfieren con agentes humidificantes
- La nueva e innovadora tecnología de suela Uvex i-PUREnrj proporciona excelentes propiedades de absorción de impactos en la parte delantera del pie y el talón, así como una excelente energía de rebote en toda la entresuela
- Cumple con la especificación ESD con resistencia a volumen de menos de 35 megaohmios
- Suela exterior de diseño ergonómico fabricada con poliuretano de doble densidad con excelente resistencia antideslizante
- La extraordinaria comodidad para el usuario es el resultado de las láminas recientemente desarrolladas y los materiales transpirables optimizados para el clima
- Construcción prácticamente sin costuras con materiales de alta tecnología para eliminar los puntos de presión
- Plantilla cómoda extraíble y antiestática con un sistema de transporte de humedad y absorción de impactos adicional alrededor del talón y en la parte delantera
- Acolchado suave en el cuello y la lengüeta
- Fabricados en parte con materiales reciclados para conservar los recursos
- Libre de cualquiera de las sustancias nocivas enumeradas en nuestra lista de sustancias peligrosas prohibidas
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Material | Microfiber |
| Tamaño | 51 |
| Material del dedo del pie | Plain Toe |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC EN ISO 20347:2022 O2 FO SR |
| Sexo | Unisex |
| Ajuste | Anchura estándar |
| Sin látex | Sí |
| Estilo de tobillo | Trainers |
| Waterproof | No |
| Mostrar más |