Description
- Los zapatos proporcionan una protección y un soporte óptimos para los movimientos individuales del cuerpo humano
- Diseñados sobre la base de las últimas investigaciones fisiológicas y tecnologías innovadoras, para reducir las tensiones relacionadas con el trabajo en el sistema musculoesquelético y optimizar el bienestar del usuario
- Suela exterior de diseño ergonómico fabricada con poliuretano de doble densidad para una excelente resistencia antideslizante
- Clase de protección S2 de acuerdo con EN ISO 20345:2011 con marcado adicional para una excelente resistencia al deslizamiento (SRC)
- Puntera Uvex Xenova™ 100 % sin metal: compacta, formada anatómicamente, sin conducción térmica y con buena estabilidad lateral
- Plantilla cómoda extraíble y antiestática con un sistema de transporte de humedad y absorción de impactos adicional alrededor del talón y en la parte delantera
- Todos los materiales de la suela sin siliconas, plastificantes y otras sustancias que deterioran la humectación de la pintura
- Fabricada con materiales sintéticos, lo que la hace apta para personas alérgicas al cromo
- Cumple la especificación ESD con resistencia de drenaje inferior a 35 megaohmios
- Adecuados para ajustes ortopédicos y plantillas de Uvex Medicare
- Cordones elásticos para un ajuste individual rápido: también se proporcionan cordones normales
Specifications
Specifications
| Color | Negro, Amarillo |
| Material de encaje | Elástico |
| Material | Microvelour |
| Tamaño | 42 |
| Material de la suela | Poliuretano de doble densidad (PU) |
| Material del dedo del pie | Compuesto |
| Anchura (métrico) | 10 cm |
| Sexo | Unisex |
| Estilo de tobillo | Trainers |
| Waterproof | No |
| Show More |