Learn More
uvex Zapatos de seguridad 1 S2 SRC
Código de producto. 15321223 Tienda Uvex Productos
Click to view available options
Anchura (métrico):
10 cm
11 cm
14 cm
Tamaño:
35
38
42
48
50
51
52
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15321223
Marca: uvex 8544850
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los zapatos de seguridad UVEX 1 ofrecen una protección y un soporte óptimos para los movimientos individuales del cuerpo humano.Los zapatos se han diseñado sobre la base de las últimas investigaciones fisiológicas y tecnologías innovadoras, para reducir las tensiones relacionadas con el trabajo en el sistema musculoesquelético y optimizar el bienestar del usuario.
  • Los zapatos proporcionan una protección y un soporte óptimos para los movimientos individuales del cuerpo humano
  • Diseñados sobre la base de las últimas investigaciones fisiológicas y tecnologías innovadoras, para reducir las tensiones relacionadas con el trabajo en el sistema musculoesquelético y optimizar el bienestar del usuario
  • Suela exterior de diseño ergonómico fabricada con poliuretano de doble densidad para una excelente resistencia antideslizante
  • Clase de protección S2 de acuerdo con EN ISO 20345:2011 con marcado adicional para una excelente resistencia al deslizamiento (SRC)
  • Puntera Uvex Xenova™ 100 % sin metal: compacta, formada anatómicamente, sin conducción térmica y con buena estabilidad lateral
  • Plantilla cómoda extraíble y antiestática con un sistema de transporte de humedad y absorción de impactos adicional alrededor del talón y en la parte delantera
  • Todos los materiales de la suela sin siliconas, plastificantes y otras sustancias que deterioran la humectación de la pintura
  • Fabricada con materiales sintéticos, lo que la hace apta para personas alérgicas al cromo
  • Cumple la especificación ESD con resistencia de drenaje inferior a 35 megaohmios
  • Adecuados para ajustes ortopédicos y plantillas de Uvex Medicare
  • Cordones elásticos para un ajuste individual rápido: también se proporcionan cordones normales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Negro, Amarillo
Material de encaje Elástico
Material Microvelour
Tamaño 50
Material de la suela Poliuretano de doble densidad (PU)
Material del dedo del pie Compuesto
Anchura (métrico) 11 cm
Sexo Unisex
Estilo de tobillo Trainers
Waterproof No
EN ISO 20345 S2
Tipo de producto ESD Safety Shoe