Learn More
uvex Zapatos de seguridad bajos 1 S1 SRC
Código de producto. 15301153 Tienda Uvex Productos
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico):
11 cm
Tamaño:
35
36
37
39
40
42
43
44
46
47
48
49
50
51
52
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Anchura (métrico) Tamaño unitSize
15301153 11 cm 50 cada uno
15351133 11 cm 35 cada uno
15361133 11 cm 36 cada uno
15371133 11 cm 37 cada uno
15391133 11 cm 39 cada uno
15301143 11 cm 40 cada uno
15321143 11 cm 42 cada uno
15331143 11 cm 43 cada uno
15341143 11 cm 44 cada uno
15361143 11 cm 46 cada uno
15371143 11 cm 47 cada uno
15381143 11 cm 48 cada uno
15391143 11 cm 49 cada uno
15311153 11 cm 51 cada uno
15321153 11 cm 52 cada uno
15 options
Código de producto. 15301153
Marca: uvex 8543850
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los zapatos de seguridad bajos UVEX 1 ofrecen una protección y un soporte óptimos para los movimientos individuales del cuerpo humano.Los zapatos se han diseñado sobre la base de las últimas investigaciones fisiológicas y tecnologías innovadoras, para reducir las tensiones relacionadas con el trabajo en el sistema musculoesquelético y optimizar el bienestar del usuario.
  • Los zapatos proporcionan una protección y un soporte óptimos para los movimientos individuales del cuerpo humano
  • Diseñados sobre la base de las últimas investigaciones fisiológicas y tecnologías innovadoras, para reducir las tensiones relacionadas con el trabajo en el sistema musculoesquelético y optimizar el bienestar del usuario
  • Suela exterior de diseño ergonómico fabricada con poliuretano de doble densidad para una excelente resistencia antideslizante
  • Clase de protección S1 de acuerdo con EN ISO 20345:2011 con marcado adicional para una excelente resistencia al deslizamiento (SRC)
  • Puntera Uvex Xenova™ 100 % sin metal: compacta, formada anatómicamente, sin conducción térmica y con buena estabilidad lateral
  • Fabricada con materiales sintéticos, lo que la hace apta para personas alérgicas al cromo
  • Todos los materiales de la suela sin siliconas, plastificantes y otras sustancias que deterioran la humectación de la pintura
  • Cumple la especificación ESD con resistencia de drenaje inferior a 35 megaohmios
  • Adecuados para ajustes ortopédicos y plantillas de Uvex Medicare
  • Cordones elásticos para un ajuste individual rápido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Negro, Amarillo
Material de encaje Elástico
Material de revestimiento Malla de distancia
Material Microvelour
Tamaño 50
Material de la suela Poliuretano de doble densidad (PU)
Material del dedo del pie Compuesto
Anchura (métrico) 11 cm
Sexo Unisex
Estilo de tobillo Trainers
Waterproof No
EN ISO 20345 S1
Tipo de producto ESD Safety Shoe