Learn More
1-S-Octil-β-D-tioglucopiranósido, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-176722 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
2.5 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 GR
2.50 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10731361 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
10137653 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
10239643 10 g Frasco de vidrio 10 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10731361 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 315005000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85618-21-9
Fórmula molecular C14H28O5S
Peso molecular (g/mol) 308.44
Número MDL MFCD00012189
Clave InChI CGVLVOOFCGWBCS-DGTMBMJNSA-N
Sinónimo octyl thioglucopyranoside, octyl-i 2-d-1-thioglucopyranoside
PubChem CID 53720324
Nombre IUPAC (2R,3S,4S,5S,6S)-2-(hidroximetil)-6-octilsulfaniloxano-3,4,5-triol
SMILES CCCCCCCCSC1C(C(C(C(O1)CO)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-S-Octyl-β-D-thioglucopyranoside
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (ELSD) (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 500 mg
Condición de rotación específica − 46.00 (20.00°C c=1,CH3OH)
Rotación específica -46
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.44
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo