Learn More
1-Propanol, CHROMASOLV™, para HPLC, ≥ 99,9 %, Honeywell Riedel-de Haen
Descripción
- Para HPLC y síntesis orgánica
- Disolventes multiusos de alta pureza
- Alta uniformidad entre lotes
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Propanol |
| Punto de fusión | -127°C (literature) |
| Nombre de nota | CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.9% |
| % máx. CAS | 100.0000% |
| Densidad | 0.804 g/mL at 25 °C(lit.) |
| Punto de ebullición | 96°C to 98°C |
| Cantidad | 6 x 1 L |
| Temperatura de inflamación | 21°C |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | CH3CH2CH2OH |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 1-Propanol
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.