Learn More
Anhídrido cíclico de ácido 1-propanofosfónico, solución al 50 % de peso en acetato de etilo, AcroSe, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10331820 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10331820 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10331820 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 429311000
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride
CAS 68957-94-8, 141-78-6
Color Amarillo
Densidad 1.0690g/mL
Punto de ebullición 77.2°C
Temperatura de inflamación −5°C
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula molecular C9H21O6P3
Número MDL MFCD00006583
Cantidad 100 mL
Índice Merck 15, 7978
Gravedad específica 1.069
Sinónimo 2,4,6-tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphorinane-2,4,6-trioxide, 1-propanephosphonic acid cyclic anhydride, 2,4,6-tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphinane 2,4,6-trioxide, unii-i6egd8839n, 1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphorinane, 2,4,6-tripropyl-, 2,4,6-trioxide, propane phosphonic acid anhydride, 2,4,6-tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphorinane 2,4,6-trioxide, 1-propanephosphonic anhydride in thf, 2,4,6-tri-n-propyl-2,4,6-trioxo-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphorinane, 1-propanephosphonic anhydride in toluene, t3p
Clave InChI PAQZWJGSJMLPMG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCP1(=O)OP(=O)(OP(=O)(O1)CCC)CCC
Nombre IUPAC 2,4,6-tripropil-1,3,5,2$l^{5},4$l^{5},6$l^{5}-trioxatrifosfinano 2,4,6-trióxido
Peso molecular (g/mol) 318.18
PubChem CID 111923
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.18
Porcentaje de pureza ≥50% (w/w% solids)
Forma física Solución
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride, 50 wt.% solution in ethyl acetate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.