Learn More
Ácido 1-piperidinepropiónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11976391 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
11976391 25 g 25 g
11986391 100 g 100 g
2 options
Código de producto. 11976391
Marca: Thermo Scientific Acros 440050250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 26371-07-3
Fórmula molecular C8H15NO2
Peso molecular (g/mol) 157.21
Número MDL MFCD00006515
Clave InChI LPDGWMLCUHULJF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-piperidinepropionic acid, 1-piperidinepropanoic acid, 3-piperidin-1-yl propanoic acid, unii-6l69a7vpho, piperidine-1-propionic acid, 3-1-piperidinyl propanoic acid, 3-piperidinopropanoic acid, 6l69a7vpho, piperidinepropionic acid, 3-1-piperidinyl propionic acid
PubChem CID 117782
SMILES OC(=O)CCN1CCCCC1
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-Piperidinepropionic acid
Punto de fusión 86.0°C to 88.5°C
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Color Marrón a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Nombre IUPAC Ácido 3-piperidina-1-ilpropanoico
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.21
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Polvo
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Piperidinepropionic acid
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.