Learn More
Ácido 1-(fenilsulfonil)indol-3-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15457217
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15457217 1 g 1 g
15458865 250 mg 250 miligramos
2 options
Código de producto. 15457217
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H34284.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 278593-17-2
Fórmula molecular C15H11NO4S
Peso molecular (g/mol) 301.316
Número MDL MFCD02682021
Clave InChI ISTBYLZYNVIQFS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-phenylsulfonyl-1h-indole-3-carboxylic acid, 1-benzenesulfonyl indole-3-carboxylic acid, 1-phenylsulphonyl indole-3-carboxylic acid, 1-phenylsulfonyl indole-3-carboxylic acid, 1-benzenesulfonyl-1h-indole-3-carboxylic acid, 1h-indole-3-carboxylicacid, 1-phenylsulfonyl
PubChem CID 736484
Nombre IUPAC ácido 1-(bencenosulfonil)indol-3-carboxílico
SMILES C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N2C=C(C3=CC=CC=C32)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(Phenylsulfonyl)indole-3-carboxylic acid
Punto de fusión 236°C to 240°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.32
Porcentaje de pureza 97%