Learn More
1-Fenilimidazol, 99 %
Código de producto. 11302876
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. 11302876
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L10579.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 1-fenolimidazol es un ligando del citocromo P-450 y se utiliza como un inhibidor de la oxidación microsomal. El 1-fenimidazol es un reactivo adecuado que se utiliza para investigar su efecto sobre la formación de citrulina por la sintasa de óxido nítrico del cerebro bovino. El 1-fenimidazol es un inhibidor de la sintasa de óxido nítrico dependiente de la calmodulina procedente del cerebro bovino y de las células pituitarias del GHS.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7164-98-9
Fórmula molecular C9H8N2
Peso molecular (g/mol) 144.18
Número MDL MFCD00041204
Clave InChI SEULWJSKCVACTH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-phenyl-1h-imidazole, phenylimidazole, n-phenylimidazole, 1h-imidazole, 1-phenyl, 1h-imidazole, phenyl, n-phenyl imidazole, pubchem12611, acmc-20aos8, 1-phenylimidazole, 1-phenyl-1h-imidazole #
PubChem CID 81595
SMILES C1=CN(C=N1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Phenylimidazole
Punto de fusión 13°C
Densidad 1.14
Punto de ebullición 142°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.6
Cantidad 250 mg
Beilstein 112356
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Nombre IUPAC 1-phenyl-1H-imidazole
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.18
Porcentaje de pureza 99%