Learn More
1-Fenil-3-trimetilsilil-2-propin-1-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7035702
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. 15430228
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H53426.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 89530-34-7 | C12H16OSi | 204.344 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89530-34-7
Fórmula molecular C12H16OSi
Peso molecular (g/mol) 204.344
Número MDL MFCD05864336
Clave InChI RVTDALNDYLDVMN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-phenyl-3-trimethylsilyl-2-propyn-1-ol, 1-phenyl-3-trimethylsilyl prop-2-yn-1-ol, benzenemethanol, a-2-trimethylsilyl ethynyl, acmc-20ln8h, alpha-trimethylsilyl ethynylbenzyl alcohol, 4,4-dimethyl-1-phenyl-4-silapent-2-yn-1-ol, alpha-trimethylsilyl ethynyl-benzenemethanol, alpha-trimethylsilyl-ethynyl-benzenemethanol, alpha-trimethylsilyl ethynyl-benzene-methanol, 1-phenyl-3-1,1,1-trimethylsilyl-2-propyn-1-ol
PubChem CID 2760416
Nombre IUPAC 1-fenil-3-trimetilsililprop-2-in-1-ol
SMILES C[Si](C)(C)C#CC(C1=CC=CC=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Phenyl-3-trimethylsilyl-2-propyn-1-ol
Cantidad 5 g
Temperatura de inflamación 110°C (230°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.34
Porcentaje de pureza 97%
Índice de refracción 1.5193
Densidad 0.961