Learn More
1-Pentanol, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3737160 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
1 L
2.5 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
25 LT
25 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10184170 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10752581 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10215590 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
10013313 25 L Bidón de metal 25 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10184170 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 160600250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 71-41-0 | C5H12O | 88.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71-41-0
Fórmula molecular C5H12O
Peso molecular (g/mol) 88.15
Número MDL MFCD00002977,MFCD00081734,MFCD01075169
Clave InChI AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-pentanol, amyl alcohol, n-amyl alcohol, n-pentanol, pentanol, pentyl alcohol, butylcarbinol, 1-pentyl alcohol, amylol, n-butylcarbinol
PubChem CID 6276
ChEBI CHEBI:44884
Nombre IUPAC Pentano-1-ol
SMILES CCCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Pentanol
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -78,0 °C
Densidad 0.8110g/mL
Punto de ebullición 137.0°C to 139.0°C
Temperatura de inflamación 49°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)4OH
Índice de refracción 1.4083 to 1.4103
Cantidad 25 mL
Beilstein 01, 383
Índice Merck 15, 7230
Gravedad específica 0.811
Información de solubilidad Solubility in water: 22g/L (22°C). Other solubilities: miscible with alcohol, benzene and ether, soluble in most organic solvents
Viscosidad 4 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.15
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Pentanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.