Learn More
Ácido 1-octanosulfónico, sal sódica, monohidrato; 99,7 %, para análisis de HPLC, MP Biomedicals™
Código de producto. p-4404842 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
17881371 5 g 5 g
11422572 25 g -
11432572 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 17881371
Marca: MP Biomedicals 0215177805
Especificaciones
Nombre del elemento Ácido 1-octanosulfónico, sal sódica, monohidrato
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente (de 15 °C a 30 °C)
Formulario Polvo cristalino
Cantidad 5 g
Aspecto Blanco