Learn More
Ácido 1-octanosulfónico, sal sódica, monohidrato; 99,7 %, para análisis de HPLC, MP Biomedicals™
Tienda MP Biomedicals ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Nombre del elemento | Ácido 1-octanosulfónico, sal sódica, monohidrato |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente (de 15 °C a 30 °C) |
| Formulario | Polvo cristalino |
| Cantidad | 100 g |
| Aspecto | Blanco |