Learn More
Ácido 1-octano sulfónico, sal sódica, cromatografía de pares de iones, Fisher Chemical
Código de producto. p-7073346 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tarro de cristal
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
5 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10450364 5 g Tarro de cristal 5 GR
10151910 25 g Jarra de plástico para polvo 25 GR
10498790 100 g Jarra de plástico para polvo 100 GR
3 options
Product Code. 10450364
Brand: Fisher Chemical O/0028/44
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
C8H17NaO3S, número de CAS 5324-84-5, 1-octanosulfonato, sodio, octilsulfonato de sodio, ipc-alks-8, ácido 1-octanosulfonónico, sal sódica, ácido 1-octanosulfonónico, octilsulfonato de sodio, octanosulfonato de sodio, octano-1-sulfonato de sodio, 1-octanosulfonato de sodio, unii-j46ez5jyb3, 100 g, blanco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5324-84-5
Fórmula molecular C8H17NaO3S
Peso molecular (g/mol) 216.27
Número MDL MFCD00007544
Clave InChI HRQDCDQDOPSGBR-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium 1-octanesulfonate, sodium octane-1-sulfonate, 1-octanesulfonic acid sodium salt, sodium octanesulfonate, 1-octanesulfonic acid, sodium salt, 1-octanesulfonate, sodium, sodium octylsulfonate, unii-j46ez5jyb3, octyl sodium sulfonate, ipc-alks-8
PubChem CID 23669624
SMILES [Na+].CCCCCCCCS([O-])(=O)=O
Specifications
Punto de fusión 300°C
Color Blanco
pH 5.5 to 7.5
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 5 g
Nombre IUPAC sodio;sulfonato-1-octano
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.28g/mol
Envase Tarro de cristal
compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Octanesulfonic acid, sodium salt
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.