Learn More
1-Nonilamina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7024045
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11463737 25 g 25 g
11473737 100 g 100 g
11483737 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11463737 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18209.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 112-20-9 | C9H22ClN | 179.73 g/mol
1-Nonylamine is used as pharmaceutical intermediate. It is also used as a building block.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1-nonilamina se utiliza como intermedio farmacéutico. También se utiliza como compuesto básico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes y dióxido de carbono.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-20-9
Fórmula molecular C9H22ClN
Peso molecular (g/mol) 179.73
Número MDL MFCD00008249
Clave InChI IMGHCWMUWVHYCO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo nonylamine, n-nonylamine, 1-aminononane, 1-nonanamine, 1-nonylamine, unii-7l7h2ht4ok, 7l7h2ht4ok, nonyl-amine, n-nonyl amine, amine c9
PubChem CID 16215
Nombre IUPAC nonan-1amina
SMILES [Cl-].CCCCCCCCC[NH3+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Nonylamine
Punto de fusión -1°C
Densidad 0.784
Punto de ebullición 200°C to 202°C
Temperatura de inflamación 62°C (143°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.433
Cantidad 25 g
Número UN UN2735
Beilstein 1733633
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.27
Porcentaje de pureza ≥98%