Learn More
Clorhidrato de 1-naftilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7059155
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
missing translation for 'unitSize'
10 g
2 g
Code produit. Cantidad unitSize
11385188 2 g 2 g
11395188 10 g 10 g
2 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11385188
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 044088.04
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Applied as a synthesis reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 552-46-5
Fórmula molecular C10H10ClN
Peso molecular (g/mol) 179.647
Número MDL MFCD00036370
Clave InChI FOKKJVHTXPJHEN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-naphthylamine hydrochloride, 1-naphthalenamine, hydrochloride, naphthalen-1-amine hydrochloride, 1-naphthylammonium chloride, 1-naphthalenamine hydrochloride, alpha-naphthylamine hydrochloride, 1-amino-naphthalene hydrochloride, 1-aminonaphthalene hcl, 1-naphthalenamine, hydrochloride 1:1, 1-aminonaphthalene hydrochloride
PubChem CID 11094
Nombre IUPAC naftalen-1-amina; clorhidrato
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2N.Cl
Spécification
Nombre del producto químico o material 1-Naphthylamine hydrochloride
Color De rojo a blanco
Cantidad 2 g
Número UN UN2811
Sensibilidad Air & Light Sensitive
Índice Merck 14,6398
Información de solubilidad Soluble in water, alcohol, ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.65
Porcentaje de pureza 98%
Forma física cristalino/a/s
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.