Learn More
Sal monosódica monohidrato 1-naftil fosfato, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7024073
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11423797 5 g 5 g
11433797 25 g 25 g
11443797 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11423797 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18254.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 81012-89-7 | C10H7O4P | 222.14 g/mol
1-Naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate acts as a substrate for determination of prostatic acid phosphatase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La sal monosódica monohidrato 1-naftil fosfato actúa como sustrato en la determinación de la fosfatasa ácida prostática.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81012-89-7
Fórmula molecular C10H7O4P
Peso molecular (g/mol) 222.14
Número MDL MFCD00150615
Clave InChI YNXICDMQCQPQEW-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo 1-naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate, sodium naphthalen-1-yl hydrogenphosphate hydrate, alpha-naphthyl acid phosphate monosodium, sodium hydrate naphthalen-1-yl hydrogen phosphate, 1-naphthyl phosphate sodium salt monohydrate, c10h8po4.na.h2o, sodium 1-naphthyl phosphate monohydrate, 1-naphthyl phosphate, monosodium salt monohydrate, naphthalen-1-yloxy sodiooxy phosphinic acid hydrate, 1-naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate hplc
PubChem CID 45055387
Nombre IUPAC fosfato de dihidrógeno de naftaleno-1-ilo; sodio; hidrato
SMILES [O-]P([O-])(=O)OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate
Punto de fusión 186°C to 191°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.16 (246.14 Anhydrous)
Porcentaje de pureza ≥98%