Learn More
Monohidrato de sal monosódica de fosfato de 1-naftil, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7042573
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
15400287 5 g 5 g
15410287 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 15400287
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J63004.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Sustrato para la determinación de fosfatasas
Substrate for determination of phosphatases
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81012-89-7
Fórmula molecular C10H7O4P
Peso molecular (g/mol) 222.14
Número MDL MFCD00150615
Clave InChI YNXICDMQCQPQEW-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo 1-naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate, sodium naphthalen-1-yl hydrogenphosphate hydrate, alpha-naphthyl acid phosphate monosodium, sodium hydrate naphthalen-1-yl hydrogen phosphate, 1-naphthyl phosphate sodium salt monohydrate, c10h8po4.na.h2o, sodium 1-naphthyl phosphate monohydrate, 1-naphthyl phosphate, monosodium salt monohydrate, naphthalen-1-yloxy sodiooxy phosphinic acid hydrate, 1-naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate hplc
PubChem CID 45055387
SMILES [O-]P([O-])(=O)OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate
Color Blanco
Cantidad 5 g
Beilstein 1877764
Información de solubilidad Soluble in water
Nombre IUPAC fosfato de naftalen-1-il
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.15 (246.13 Anhydrous)
Porcentaje de pureza ≥97%
Forma física Polvo