Learn More
Hidrato de sal disódica de fosfato de 1-naftilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7026707
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11429917 1 g 1 g
11439917 5 g 5 g
11449917 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11429917 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22866.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Hidrato de sal disódica de 1-naftil fosfato, 99 %, C10H9Na2O5P, número de CAS-207569-06-0
1-Naphthyl phosphate disodium salt hydrate is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hidrato de sal disódica de fosfato de 1-naftilo se utiliza como intermediario de síntesis química orgánica.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes y el calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 207569-06-0
Fórmula molecular C10H7Na2O4P
Peso molecular (g/mol) 268.12
Número MDL MFCD00041007
Clave InChI QYURIFWAOPAPAJ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo 1-naphthyl phosphate disodium salt hydrate, sodium naphthalen-1-yl phosphate hydrate, disodium 1-naphthyl phosphate hydrate, disodium hydrate naphthalen-1-yl phosphate, 1-naphthyl phosphate sodium salt monohydrate, c10h7o4p.2na.h2o, 1-naphthyl?phosphate?disodium?salt?hydrate, 1-naphthyl phosphate disodium salt monohydrate, dihydrogen naphthyl phosphate, oxamethane, sodium salt, sodium salt
PubChem CID 24212014
Nombre IUPAC disodio; naftalen-1-il fosfato; hidrato
SMILES [Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Naphthyl phosphate disodium salt hydrate
Punto de fusión >300°C
Cantidad 1 g
Beilstein 4895811
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.12 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Naphthyl phosphate disodium salt hydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 1-Naphthylphosphatedisodium salt hydrate