Learn More
Hidrazida de 1-naftoico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7044719
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11362107 5 g 5 g
11372107 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11362107
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L07942.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 43038-45-5 | C11H10N2O | 186.214 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 43038-45-5
Fórmula molecular C11H10N2O
Peso molecular (g/mol) 186.214
Número MDL MFCD00016804
Clave InChI VMFUMDXVTKTZQY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-naphthohydrazide, 1-naphthhydrazide, 1-naphthalenecarbohydrazide, 1-naphthalenecarboxylic acid, hydrazide, 1-naphthoic hydrazide, .alpha.-naphthoylhydrazine, naphthalene-1-carboxylic acid hydrazide, naphthalenecarbohydrazide, a-naphthoylhydrazine, 1-naphthohydrazide #
PubChem CID 72689
Nombre IUPAC naftaleno-1-carbohidrazida
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2C(=O)NN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Naphthoic hydrazide
Punto de fusión 166°C to 168°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2966714
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.21
Porcentaje de pureza ≥98%