Learn More
1-Naftalenotilamina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11382206
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11382206 5 g 5 g
11372206 1 g 1 g
11392206 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11382206 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03541.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 118-31-0 | C11H12N | 158.22 g/mol
1-Naphthalenemethylamine is used to increase the induced circular dichroism (ICD) magnitude exhibited by poly[(4-carboxyphenyl)acetylene]. Further, it reacts with monomethoxypoly(ethylene glycol) succinimido carbonate to prepare carbamate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1-naftalenitilamina se usa para aumentar la magnitud del dicromismo circular inducido (CIE) que exhibe el poli[(4-carboxifenil)acetileno]. Además, reacciona con el carbonato succinimido de monometoxipoli(etilenoglicol) para preparar carbamato.
Solubilidad
Miscible con etanol, éter y disulfuro de carbono.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos, agentes oxidantes y cloroformatos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 118-31-0
Fórmula molecular C11H12N
Peso molecular (g/mol) 158.22
Número MDL MFCD00004048
Clave InChI NVSYANRBXPURRQ-UHFFFAOYSA-O
Sinónimo 1-naphthalenemethylamine, 1-naphthalenemethanamine, 1-naphthylmethylamine, 1-aminomethyl naphthalene, 1-naphthalenemethyl amine, c-naphthalen-1-yl-methylamine, 1-naphthylmethanamine, 1-aminomethylnaphthalene, naphthylmethylamine, 1-naphthylmethyl amine hydrochloride
PubChem CID 8355
Nombre IUPAC naftalen-1-ilmetanamina
SMILES [NH3+]CC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Naphthalenemethylamine
Densidad 1.075
Punto de ebullición 289°C to 292°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.643
Cantidad 5 g
Número UN UN2735
Beilstein 2206459
Sensibilidad Air sensitive; May form a precipitate
Información de solubilidad Miscible with ethanol,ether and carbon disulfide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.22
Porcentaje de pureza ≥98%