Learn More
1-n-Propilciclopentanol, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11430541
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11430541 5 g 5 g
11440541 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11430541 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20058.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1604-02-0
Fórmula molecular C8H16O
Peso molecular (g/mol) 128.215
Número MDL MFCD00019282
Clave InChI GJEILRJIINEWJO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-propylcyclopentanol, 1-propyl-1-cyclopentanol, cyclopentanol, 1-propyl, 1-n-propylcyclopentanol, propylcyclopentanol, 1-propyl-cyclopentan-1-ol, 3-06-00-00101 beilstein handbook reference
PubChem CID 98267
Nombre IUPAC 1-Propilciclopentan-1-ol
SMILES CCCC1(CCCC1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-n-Propylcyclopentanol
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.21
Porcentaje de pureza 98%