Learn More
1-(n-Pentil)ciclopentanol, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7025174
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11438907 5 g 5 g
11448907 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11438907 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20536.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 194800-16-3
Fórmula molecular C10H20O
Peso molecular (g/mol) 156.269
Número MDL MFCD00019284
Clave InChI LPRXLSZAZXWDMY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-n-pentyl cyclopentanol, 1-pentylcyclopentanol, 1-amylcyclopentanol, n-amyl cyclopentanol
PubChem CID 549095
Nombre IUPAC 1-Pentilciclopentan-1-ol
SMILES CCCCCC1(CCCC1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(n-Pentyl)cyclopentanol
Temperatura de inflamación 82°C(180°F)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.27
Porcentaje de pureza 98%