missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-(n-Butil)imidazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-7044688
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11392047 25 g 25 g
11302057 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11392047 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07793.14
Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 4316-42-1 | C7H12N2 | 124.19 g/mol

1-(n-Butyl)imidazole is used in the synthesis of a heterocyclic mesomeric betaine and 1-(1-butyl-3-imidazolio)propane-3-sulfonate (BIm3S). It acts as an N-coordinated ligand. It is used in the chiral separation of amino acids and anionic pharmaceuticals by capillary electrophoresis. It is used for preparation of substituted phenyl-containing imidazolium ionic liquid.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
El 1-(n-butilo)imidazol se utiliza en la síntesis de una betaína mesomérica heterocíclica y del 1-(1-butil-3-imidazolio)propano-3-sulfonato (BIm3S). Actúa como un ligando coordinado con N. Se utiliza en la separación quiral de aminoácidos y productos farmacéuticos aniónicos por electroforesis capilar. Se emplea para la preparación de líquido iónico de imidazolio que contiene fenilo sustituido.

Solubilidad
Soluble en cloroformo y metanol.

Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los materiales incompatibles son los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 4316-42-1
Fórmula molecular C7H12N2
Peso molecular (g/mol) 124.19
Número MDL MFCD00042753
Clave InChI MCMFEZDRQOJKMN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-butyl-1h-imidazole, 1h-imidazole, 1-butyl, n-butylimidazole, 1-n-butylimidazole, n-n-butyl imidazole, 1-n-butyl imidazole, 1-buthylimidazole, n-n-butylimidazole, imidazole, 1-butyl
PubChem CID 61347
Nombre IUPAC 1-butilo-1H-imidazol
SMILES CCCCN1C=CN=C1

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 1-(n-Butyl)imidazole
Densidad 0.948
Punto de ebullición 257°C
Temperatura de inflamación 145°C (293°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.48
Cantidad 25 g
Número UN UN2690
Beilstein 109499
Información de solubilidad Soluble in Chloroform,Methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.19
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-(n-Butyl)imidazole
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: N-(n-Butyl)imidazole

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.