Learn More
1-n-Butil-4-[(4-metoxifenil)etinil]benceno, + 99 %, Thermo Scientific™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 g
10 g
Beschreibung
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | 1-n-Butyl-4-[(4-methoxyphenyl)ethynyl]benzene |
| Punto de fusión | 40°C (N) |
| Punto de ebullición | 172°C to 172°C (1 mmHg) |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 264.37 |
| Porcentaje de pureza | ≥99% |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur