Learn More
1-n-Butil-4-[(4-metoxifenil)etinil]benceno, + 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7029799
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 g
10 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11312379
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27304.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 35684-12-9
Fórmula molecular C19H20O
Peso molecular (g/mol) 264.37
Número MDL MFCD04038796
Clave InChI QTVHHOAFERRCDG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-2-4-butylphenyl ethynyl-4-methoxybenzene, 1-butyl-4-4-methoxyphenyl ethynyl benzene, 1-butyl-4-2-4-methoxyphenyl ethynyl benzene, 1-n-butyl-4-4-methoxyphenyl ethynyl benzene, 1-4-n-butylphenyl-2-4-methoxyphenyl acetylene, benzene, 1-butyl-4-4-methoxyphenyl ethynyl, 1-butyl-4-4-methoxyphenyl ethynyl benzene #, nb 4-n-butylphenyl-2-4-methoxyphenyl acetylene
PubChem CID 613599
Nombre IUPAC 1-butil-4-[2-(4-metoxifenil)etinil]benceno
SMILES CCCCC1=CC=C(C=C1)C#CC1=CC=C(OC)C=C1
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 1-n-Butyl-4-[(4-methoxyphenyl)ethynyl]benzene
Punto de fusión 40°C (N)
Punto de ebullición 172°C to 172°C (1 mmHg)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.37
Porcentaje de pureza ≥99%
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt