missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-n-Butil-4-[(4-metoxifenil)etinil]benceno, + 99 %, Thermo Scientific™

Código de producto. 11312379
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11312379 1 g 1 g
11322379 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11312379 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27304.03
Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 35684-12-9
Fórmula molecular C19H20O
Peso molecular (g/mol) 264.37
Número MDL MFCD04038796
Clave InChI QTVHHOAFERRCDG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-2-4-butylphenyl ethynyl-4-methoxybenzene, 1-butyl-4-4-methoxyphenyl ethynyl benzene, 1-butyl-4-2-4-methoxyphenyl ethynyl benzene, 1-n-butyl-4-4-methoxyphenyl ethynyl benzene, 1-4-n-butylphenyl-2-4-methoxyphenyl acetylene, benzene, 1-butyl-4-4-methoxyphenyl ethynyl, 1-butyl-4-4-methoxyphenyl ethynyl benzene #, nb 4-n-butylphenyl-2-4-methoxyphenyl acetylene
PubChem CID 613599
Nombre IUPAC 1-butil-4-[2-(4-metoxifenil)etinil]benceno
SMILES CCCCC1=CC=C(C=C1)C#CC1=CC=C(OC)C=C1

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 1-n-Butyl-4-[(4-methoxyphenyl)ethynyl]benzene
Punto de fusión 40°C (N)
Punto de ebullición 172°C to 172°C (1 mmHg)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.37
Porcentaje de pureza ≥99%
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.