Learn More
Metanosulfonato de 1-n-butil-3-metilimidazolio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7029824
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
11406450 5 g 5 g
11392429 50 g 50 g
2 options
Código de producto. 11406450
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H27336.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 342789-81-5 | C9H18N2O3S | 234.314 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 342789-81-5
Fórmula molecular C9H18N2O3S
Peso molecular (g/mol) 234.314
Número MDL MFCD06798173
Clave InChI PUHVBRXUKOGSBC-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 1-butyl-3-methylimidazolium methanesulfonate, 1-butyl-3-methylimidazolium mesylate, acmc-20aowi, c4mim mesylate, basionics™ st 78, dsstox_cid_27888, dsstox_rid_82641, dsstox_gsid_47912, 1-butyl-3-methylimidazolium methylsulfonate, 1-n-butyl-3-methylimidazolium methanesulfonate
PubChem CID 11492381
Nombre IUPAC 1-butil-3-metilimidazol-3-io; metanosulfonato
SMILES CCCCN1C=C[N+](=C1)C.CS(=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-n-Butyl-3-methylimidazolium methanesulfonate
Punto de fusión 75°C to 80°C
Temperatura de inflamación 119°C (246°F)
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.32
Porcentaje de pureza 99%