Learn More
Bis(trifluorometilsulfonil)imida de 1-n-butil-1-metilpirrolidinio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7029685
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11426330 5 g 5 g
11436330 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11426330 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27177.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 223437-11-4 | C11H20F6N2O4S2 | 422.40 g/mol
1-n-Butyl-1-methylpyrrolidinium bis (trifluoromethylsulfonyl) imide is useful for electrodeposition. It is also used in energy storage in lithium batteries and in super capacitors. Further, it is employed in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bis(trifluorometilsulfonil)imida de 1-n-butil-1-metilpirrolidinio es útil para la electrodeposición. También se utiliza en el almacenamiento de energía en baterías de litio y en supercondensadores. Además, se emplea en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Miscible con metanol, acetonitrilo, acetona, diclorometano y dimetilsulfóxido. No miscible con agua y éter dietílico.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Almacenar en lugar fresco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 223437-11-4
Fórmula molecular C11H20F6N2O4S2
Peso molecular (g/mol) 422.40
Número MDL MFCD07784447
Clave InChI HSLXOARVFIWOQF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-butyl-1-methylpyrrolidinium bis trifluoromethylsulfonyl imide, unii-fd74dkk1wh, fd74dkk1wh, 1-butyl-1-methylpyrrolidinium bis trifluoromethanesulfonyl imide, 1-butyl-1-methylpyrrolidin-1-ium bis trifluoromethyl sulfonyl amide, 1-butyl-1-methylpyrrolidin-1-ium; bistriflylimide anion, dsstox_cid_27944, dsstox_rid_82696, dsstox_gsid_47968, pyrrolidinium, 1-butyl-1-methyl-, salt with 1,1,1-trifluoro-n-trifluoromethyl sulfonyl methanesulfonamide 1:1
PubChem CID 11048104
Nombre IUPAC bis(trifluorometilsulfonil)azanida;1-butil-1-metilpirrolidin-1-io
SMILES CCCC[N+]1(C)CCCC1.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-n-Butyl-1-methylpyrrolidinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Miscible with methanol,acetonitrile,acetone,dichloromethane and dimethyl sulfoxide. Immiscible with water and diethyl ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 422.42
Porcentaje de pureza 98%