Learn More
Hamilton™ 1 mL 1000 Series Gas Tight Syringe
Código de producto. 17834422
Change view
Click to view available options
Calibre de aguja:
22 G
No se incluye la aguja
Personalizado
Estilo de punta de aguja:
Afilada, biselada, curva, sin perforación
Cono
No se incluye la aguja
Personalizado
Romo
Tipo de conexión:
Bloqueo de muestras
ChemSeal (C)
Extraíble
Luer Lock
Luer Lock, fijo
Punta Luer
Punta Luer, cementada
Tamaño de la unidad:
cada uno
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Calibre de aguja Estilo de punta de aguja Tipo de conexión unitSize
17834422 22 G Afilada, biselada, curva, sin perforación Punta Luer, cementada cada uno
17884292 22 G Romo Punta Luer, cementada cada uno
17804302 22 G Cono Punta Luer, cementada cada uno
17844282 22 G Afilada, biselada, curva, sin perforación Punta Luer cada uno
17884382 22 G Afilada, biselada, curva, sin perforación Extraíble cada uno
17864292 22 G Cono Extraíble cada uno
17874382 No se incluye la aguja No se incluye la aguja Extraíble cada uno
17854192 22 G Afilada, biselada, curva, sin perforación Bloqueo de muestras cada uno
17844292 No se incluye la aguja - Luer Lock cada uno
17804422 Personalizado Personalizado Punta Luer, cementada cada uno
17864372 No se incluye la aguja No se incluye la aguja ChemSeal (C) cada uno
17874292 No se incluye la aguja No se incluye la aguja Luer Lock, fijo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 17834422 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor CAL81320
The 1000 Series syringes offer a mid-volume Gas Tight solution.
  • This syringe series boasts a variety of termination and needle options, providing exceptional versatility and adaptability.
  • Dispenses volumes up to 1 mL.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Material Borosilicate Glass
Calibre de aguja 22 G
Longitud de la aguja (imperial) 2 in
Tipo de producto Gas Tight Syringe
Temperatura máx. (imperial) 239 °F
Temperatura máxima 115°C
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Modelo 1001 Luer Lock (TLL)
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Cantidad 1
Volumen (métrico) 1 mL
Longitud de la aguja (métrico) 51 mm
Estilo de punta de aguja Afilada, biselada, curva, sin perforación
Tipo de conexión Punta Luer, cementada