Learn More
Alfa Aesar™ 1-(Methylsulfonyl)imidazole, 98+%
Código de producto. 11310094
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5g
Tamaño de la unidad:
5 g
11310094 5g 5 g
1 options
Código de producto. 11310094 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor L00531.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(Methylsulfonyl)imidazole
CAS 40736-26-3
Fórmula molecular C4H6N2O2S
Número MDL MFCD00014496
Cantidad 5g
Beilstein 4177637
Sensibilidad Moisture sensitive
Sinónimo n-methanesulfonylimidazole, 1-methanesulfonylimidazole, 1-methylsulfonyl-1h-imidazole, 1-methylsulphonyl-1h-imidazole, 1-mesyl-1h-imidazole, acmc-20ak2l, 1-methylsulfonyl imidazole, 1h-imidazole,1-methylsulfonyl, 1-methylsulfonyl-1h-imidazole #
Clave InChI ZBHRCOWHFHJZFP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CS(=O)(=O)N1C=CN=C1
Nombre IUPAC 1-methylsulfonylimidazole
Peso molecular (g/mol) 146.164
PubChem CID 521009
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.17
Porcentaje de pureza ≥98%