Learn More
Tocris Bioscience™ 1-Methylpsilocin
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18015882
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
18015882 10 mg 10 miligramos
18084122 50 mg 50 miligramos
2 options
Código de producto. 18015882
Marca: Tocris Bioscience™ 3017/10
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Potent and selective 5-HT2C agonist
Potent and selective 5-HT2C agonist (IC50 values are 12 and 633 nM for 5-HT2C and 5-HT2A receptors respectively). Displays high affinity for the 5-HT2B receptor (Ki = 38 nM) but acts as an inverse agonist. Active in vivo; inhibits scratching in a mouse model of OCD.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1465-16-3
Fórmula molecular C13H18N2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methylpsilocin
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.29
Pureza >99%
Peso molecular 218.3