Learn More
1-Metilpiperazina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10427940 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
5 g
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10427940 100 g Frasco de vidrio 100 g
10417940 5 g Frasco de vidrio 5 g
10103020 500 g Frasco de vidrio 500 g
11926521 2.5 kg Bidón de metal 2.50 Kg
4 options
Código de producto. 10427940
Marca: Thermo Scientific Acros 156911000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 109-01-3 | C5H12N2 | 100.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-01-3
Fórmula molecular C5H12N2
Peso molecular (g/mol) 100.16
Clave InChI PVOAHINGSUIXLS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methylpiperazine, piperazine, 1-methyl, 4-methylpiperazine, 1-methyl-piperazine, n-methyl piperazine, 1-methyl piperazine, methylpiperazine, n-methyl-piperazine, n-methylpiperazin, 1-methylpyperazine
PubChem CID 53167
Nombre IUPAC 1-metilpiperazina
SMILES CN1CCNCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methylpiperazine
Punto de fusión -6.0°C
Densidad 0.9030g/mL
Punto de ebullición 138.0°C
Temperatura de inflamación 42°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4645 to 1.4665
Cantidad 100 g
Gravedad específica 0.903
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol and aceton
Viscosidad 4 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.16
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Methylpiperazine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.