Learn More
1-Metilindol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3779124 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Código de producto. 10616582
Marca: Thermo Scientific Acros 186300050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 603-76-9 | C9H9N | 131.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 603-76-9
Fórmula molecular C9H9N
Peso molecular (g/mol) 131.18
Número MDL MFCD00005800
Clave InChI BLRHMMGNCXNXJL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-1h-indole, n-methylindole, 1h-indole, 1-methyl, indole, 1-methyl, 1-methylindol, methylindole, unii-8h698roj5f, n-, chembl19912, n-methylindol
PubChem CID 11781
Nombre IUPAC 1-metilindol
SMILES CN1C=CC2=CC=CC=C21
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methylindole
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Color Incoloro a blanco
Densidad 1.0200g/mL
Punto de ebullición 236°C to 239°C
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.6060 to 1.608
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.02
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ethyl ether,benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.18
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido; puede desarrollar turbidez o precipitado
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Methylindole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.