Learn More
1-Metilindol-3-carbonitrilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7032625
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
Código de producto. 15417097
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H34157.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 24662-37-1 | C10H8N2 | 156.188 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24662-37-1
Fórmula molecular C10H8N2
Peso molecular (g/mol) 156.188
Número MDL MFCD00466602
Clave InChI FBAXZPMXGBNBPE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2307681
Nombre IUPAC 1-metilindol-3-carbonitrilo
SMILES CN1C=C(C2=CC=CC=C21)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methylindole-3-carbonitrile
Punto de fusión 55°C to 56°C
Cantidad 250 mg
Sinónimo 1-methyl-1h-indole-3-carbonitrile, 3-cyano-1-methylindole, 1h-indole-3-carbonitrile,1-methyl, 1h-indole-3-carbonitrile, 1-methyl, d06fsr, 3-cyano 1-methyl-1h-indole, fbaxzpmxgbnbpe-uhfffaoysa
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.19
Porcentaje de pureza 96%