Learn More
Ácido 1-metilindol-2-carboxílico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4089828 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
5 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10622825 1 g Frasco de vidrio 1 GR
10586284 5 g Frasco de vidrio 5 GR
2 options
Código de producto. 10622825
Marca: Thermo Scientific Acros 158640010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 16136-58-6 | C10H9NO2 | 175.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16136-58-6
Fórmula molecular C10H9NO2
Peso molecular (g/mol) 175.19
Número MDL MFCD00005801
Clave InChI MAHAMBLNIDMREX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-1h-indole-2-carboxylic acid, 1h-indole-2-carboxylic acid, 1-methyl, 1-methyl-2-indolecarboxylic acid, indole-2-carboxylic acid, 1-methyl, chembl36834, n-methylindolcarbonsaure, pubchem20609, acmc-1bpru, 5-22-03-00015 beilstein handbook reference, mahamblnidmrex-uhfffaoysa
PubChem CID 27695
Nombre IUPAC ácido 1-metilindol-2-carboxílico
SMILES CN1C2=CC=CC=C2C=C1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methylindole-2-carboxylic acid
Punto de fusión 212°C to 213°C
Color Beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Beilstein 22, V,3, 15
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.19
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Polvo cristalino
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Methylindole-2-carboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.