Learn More
Thermo Scientific Chemicals 1-Metiladenina, + 98 %
Código de producto. p-3736871 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10701671 25 mg Frasco de vidrio 25 miligramos
10227073 100 mg Frasco de vidrio 100 miligramos
10398380 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
3 options
Código de producto. 10701671
Marca: Thermo Scientific Chemicals 201310250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5142-22-3 | C6H7N5 | 149.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5142-22-3
Fórmula molecular C6H7N5
Peso molecular (g/mol) 149.16
Número MDL MFCD00010532
Clave InChI HPZMWTNATZPBIH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyladenine, 1-methyl-1h-purin-6-amine, 1h-purin-6-amine, 1-methyl, adenine, 1-methyl, n1-methyladenine, 1-methyl-1h-purin-6-ylamine, 6h-purin-6-imine, 1,9-dihydro-1-methyl, 1-methyl-adenine, 1-methyl-9h-purin-6-imine, 1-methylhydropurine-6-ylamine
PubChem CID 78821
ChEBI CHEBI:18083
Nombre IUPAC 1-metilpurin-6-amina
SMILES CN1C=NC2=NC=NC2=C1N
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-Methyladenine
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión >300.0°C
Color Beige o amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 mg
Beilstein 26, V,17, 136
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.15
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo cristalino