Learn More
(1-metil-5-fenil-1h-pirazol-3-il)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-3175579
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11350637 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10612285 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11350637 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC46509CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 124344-98-5
Fórmula molecular C11H12N2O
Peso molecular (g/mol) 188.23
Número MDL MFCD08271936
Clave InChI ZMDMCKKOZJKHKG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazol-3-yl methanol, 1-methyl-5-phenylpyrazol-3-yl methanol, 1h-pyrazole-3-methanol,1-methyl-5-phenyl, 3-hydroxymethyl-1-methyl-5-phenylpyrazole, acmc-20mqzk, 1-methyl-5-phenylpyrazol-3-yl methan-1-ol
PubChem CID 14354447
Nombre IUPAC (1-metil-5-fenilpirazol-3-il)metanol
SMILES CN1C(=CC(=N1)CO)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.23
Porcentaje de pureza 97%