Learn More
1-metil-2-pirrolidinona, grado reactivo, 99 %, Honeywell™
Código de producto. 16674464 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
:
4 L
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 16674464
Marca: Honeywell Research Chemicals M796034L
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-2-pyrrolidinone
CAS 872-50-4
% máx. CAS 1
Punto de fusión -24°C
Color Incolora
Densidad 1.028 g/cm3 (20°C)
pH 8.5 to 10
Punto de ebullición 204°C (1013 hPa)
Temperatura de inflamación 91°C
Fórmula molecular C5H9NO
Fórmula lineal C5H9NO
Cantidad 4 L
Beilstein 106420
Sinónimo 1-Methyl-2-pyrrolidone; N-Methyl-2-pyrrolidone; NMP
Clave InChI SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1CCCC1=O
Nombre IUPAC 1-metilpirrolidina-2-ona
Peso molecular (g/mol) 99.13
Grado Disolventes para uso con reactivos