Learn More
1-Methyl-2-pyrrolidinone, ACS Reagent, Honeywell
Código de producto. 15675540
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
500 ml
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15675540
Marca: Honeywell Riedel-de Haën 4437782.5L
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS 872-50-4
Fórmula molecular C5H9NO
Peso molecular (g/mol) 99.133
Número MDL MFCD00003193
Clave InChI SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-2-pyrrolidinone, n-methyl-2-pyrrolidone, n-methylpyrrolidone, 1-methyl-2-pyrrolidone, methylpyrrolidone, m-pyrol, n-methyl-2-pyrrolidinone, n-methylpyrrolidinone, 1-methylpyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-methyl
PubChem CID 13387
ChEBI CHEBI:7307
Nombre IUPAC 1-metilpirrolidina-2-ona
SMILES CN1CCCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Densidad 1.028g/mL at 25°C
Cantidad 2.5 L
Límite de explosión 0.095
Temperatura de inflamación 91°C (195.8°F)
Punto de ignición 518°F
Presión de vapor 0.29 mmHg (20°C), 0.99 mmHg (40°C)
Beilstein 106420
Formula Weight (peso de la fórmula) 99.13g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Reactivo ACS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H360D-Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: N-Methyl-2-pyrrolidone