Learn More
1-metil-2-pirrolidinona, grado ACS, +99,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7059069
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
4 x 4 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
16 litros
4 litros
500 ml
11450630 500 mL 500 ml
11344928 1 L 1 litro
11364928 4 x 1 L 4 litros
11354928 4 L 4 litros
11374928 4 x 4 L 16 litros
5 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11450630
Proveedor: Thermo Scientific Alfa Aesar 043894.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Número CAS 872-50-4, 4 l, 106420, 204 °C, de incoloro a amarillo, 1033 g/ml, 212-828-1, 86 °C, 99,13, reactivo ACS, H227-H315-H319-H335-H360D-H373, P201-P202-P210-P235-P260-P264b-P271-P280i-P281-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c, -24 °C
1-methyl-2-pyrrolidinone, is useful for spectrophotometry, chromatography and ICP-MS detection. It is useful for the chemical functionalization of graphene sheets by solvothermal reduction of graphene oxide. It is also useful for pharmaceutical and different industrial applications due to its broad solvency and low volatility.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 872-50-4
Fórmula molecular C5H9NO
Peso molecular (g/mol) 99.13
Número MDL MFCD00003193
Clave InChI SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC 1-metilpirrolidina-2-ona
SMILES CN1CCCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Punto de fusión -24°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.033 g/mL
Punto de ebullición 204°C
Cantidad 500 mL
Temperatura de inflamación 86°C (187°F)
Olor Amine-like
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.4705
Beilstein 106420
Información de solubilidad Miscible with water,lower alcohols,ketones,ethyl acetate,castor oil,chloroform and benzene. Moderately miscible with aliphatic hydrocarbons.
Formula Weight (peso de la fórmula) 99.13
Grado Reactivo ACS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Methyl-2-pyrrolidinone, ACS grade
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H360D-Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 1-methyl-2-pyrrolidone