Learn More
1-Metil-2-pirrolidinona, 99 %, grado de reactivo, Honeywell™
Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
18 L
25 L
4 x 4 L
6 x 1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Lata de acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
1 litro
18 litros
25 litros
paquete de 4
paquete de 6
Descripción
- ≥95 % para el uso general en laboratorio.
Especificaciones
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | 1-Methyl-2-pyrrolidinone |
| pH | 8.5 to 10 (at 100.00g/L 20°C) |
| Punto de fusión | -24°C |
| Color | Incolora |
| Densidad | 1.028g/mL at 25°C |
| Punto de ebullición | 204°C (1013 hPa) |
| Cantidad | 1 L |
| Límite de explosión | 0.095 |
| Temperatura de inflamación | 91°C (195.8°F) |
| Punto de ignición | 518°F |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 1-Methyl-2-pyrrolidinone
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H360D-Puede dañar al feto.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: N-Methyl-2-pyrrolidone
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur