Learn More
1-Metil-2-fenilindol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7026220
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
11429617 10 g 10 g
11439617 50 g 50 g
11449617 250 g 250 g
3 options
Código de producto. 11429617
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B22105.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3558-24-5 | C15H13N | 207.276 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3558-24-5
Fórmula molecular C15H13N
Peso molecular (g/mol) 207.276
Número MDL MFCD00022892
Clave InChI SFWZZSXCWQTORH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-2-phenyl-1h-indole, 2-phenyl-n-methylindole, 1h-indole, 1-methyl-2-phenyl, n-methyl-2-phenylindole, indole, 1-methyl-2-phenyl, pubchem7435, n-methyl-2-phenyl indole, n-methyl-2-phenyl-indole, acmc-1cp6x, 1-methyl-2-phenyl-indole
PubChem CID 77095
Nombre IUPAC 1-metil-2-fenilindol
SMILES CN1C2=CC=CC=C2C=C1C3=CC=CC=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-2-phenylindole
Punto de fusión 98°C to 99°C
Cantidad 10 g
Beilstein 148770
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.28
Porcentaje de pureza 99%