missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cloruro de 1-metil-1H-pirazol-4-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. 15410988
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
Código de producto. Cantidad unitSize
15410988 5 g 5 g
15420988 250 mg 250 miligramos
15400988 1 g 1 g
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15410988

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H54785.06

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 288148-34-5 | C4H5ClN2O2S | 180.606 g/mol

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 288148-34-5
Fórmula molecular C4H5ClN2O2S
Peso molecular (g/mol) 180.606
Número MDL MFCD04968667
Clave InChI RDAVKKQKMLINOH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-1h-pyrazole-4-sulfonyl chloride, 1h-pyrazole-4-sulfonyl chloride, 1-methyl, chloro 1-methylpyrazol-4-yl sulfone, 4-chlorosulphonyl-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methylpyrazole-4-sulfonylchloride, 1-methyl-4-pyrazolesulfonyl chloride, 1h-pyrazole-4-sulfonylchloride, 1-methyl, 1h-pyrazole-4-sulfonylchloride,1-methyl-9ci, 4-chlorosulfonyl-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methyl-1h-pyrazole-4-sulphonyl chloride
PubChem CID 17024730
Nombre IUPAC cloruro de 1-metilpirazol-4-sulfonilo
SMILES CN1C=C(C=N1)S(=O)(=O)Cl

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 1-Methyl-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.98
Porcentaje de pureza 97%

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.